Learn More
4-Metil-5-oxietil tiazol, sal de amonio de difosfato, TRC
Código de producto. 30474168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474168 5 mg 5 miligramos
30467644 25 mg 25 miligramos
30466373 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM6504105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2606-90-8
Fórmula molecular C6H11NO7P2S . xH3N
Peso molecular (g/mol) 303.17
Sinónimo 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethyl Trihydrogen Diphosphate
Nombre IUPAC 2-(4-metil-1,3-tiozol-5-il)fosfato fosfono etil
SMILES Cc1ncsc1CCOP(=O)(O)OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-5-oxyethyl Thiazol Diphosphate Ammonium Salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO7P2S/c1-5-6(17-4-7-5)2-3-13-16(11,12)14-15(8,9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,11,12)(H2,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.9731