Learn More
4-metil-5-nonanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-5-nonanone |
| CAS | 35900-26-6 |
| Fórmula molecular | C10H20O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O/c1-4-6-8-10(11)9(3)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCC(=O)C(C)CCC |
| Nombre IUPAC | 4-metilnonan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 156.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.1514 |