Learn More
4-Metil-5-nonanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490747 10 g 10 g
11400757 50 g 50 g
11410757 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23167.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 154170-44-2 | C10H22O | 158.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154170-44-2
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.29
Número MDL MFCD00046696
Clave InChI MBZNNOPVFZCHID-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-methyl-5-nonanol, 5-nonanol, 4-methyl, 4-methyl 5-nonanol, acmc-1c1h3
PubChem CID 3025865
Nombre IUPAC 4-metilnonan-5-ol
SMILES CCCCC(O)C(C)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-5-nonanol
Índice de refracción 1.436
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.29
Porcentaje de pureza 98%