Learn More
4-Metil-5-(2-pirazinil)-1,2-ditiol-3-tiona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458985 100 mg 100 miligramos
15468985 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35120.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64224-21-1 | C8H6N2S3 | 226.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64224-21-1
Fórmula molecular C8H6N2S3
Peso molecular (g/mol) 226.33
Número MDL MFCD00868499
Clave InChI CKNAQFVBEHDJQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oltipraz, oltiprazum, 4-methyl-5-pyrazin-2-yl-3h-1,2-dithiole-3-thione, ccris 4048, oltipraz inn, 4-methyl-5-pyrazinyl-3h-1,2-dithiole-3-thione, oltiprazum inn-latin, unii-6n510jul1y, 5-2-pyrazinyl-4-methyl-1,2-dithiole-3-thione, 3h-1,2-dithiole-3-thione, 4-methyl-5-pyrazinyl
PubChem CID 47318
ChEBI CHEBI:77319
Nombre IUPAC 4-metil-5-pirazin-2-ilditiol-3-tiona
SMILES CC1=C(SSC1=S)C1=CN=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-5-(2-pyrazinyl)-1,2-dithiole-3-thione
Color Rojo anaranjado
Cantidad 100 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.34
Forma física Sólido