Learn More
4-Metil-5-(2-fosforiletilo)tiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-5-(2-phosphorylethyl)thiazole |
| CAS | 3269-79-2 |
| Fórmula molecular | C6H10NO4PS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-(β-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole monophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10NO4PS/c1-5-6(13-4-7-5)2-3-11-12(8,9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10) |
| SMILES | CC1=C(SC=N1)CCOP(O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 223.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.01 |