Learn More
4-Metil-5-[(2-aminoetil)tiometil]imidazol Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30476991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476991 2 g 2 g
30472929 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2865002G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38603-72-4
Fórmula molecular C7 H13 N3 S . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 244.19
Sinónimo Cimetidine Ep Impurity J Dihydrochloride
Nombre IUPAC 2-[(4-metil-1H-imidazol-5-il)metilsulfanil]etanamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Cc1nc[nH]c1CSCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-5-[(2-aminoethyl)thiomethyl]imidazole Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13N3S.2ClH/c1-6-7(10-5-9-6)4-11-3-2-8;;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0364
Porcentaje de pureza >95%