Learn More
4-Metil-4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10528053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10528053 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10128182 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10528053 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40904CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Chemische Identifikatoren
CAS 121933-60-6
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD07772837
Clave InChI XFKPNQZVRPOJNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4-methylthieno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxaldehyde,4-methyl, acmc-20mpsu, 4-methylthiopheno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 7164609
Nombre IUPAC 4-metiltieno[3,2-b]pirrol-5-carbaldehído
SMILES CN1C(C=O)=CC2=C1C=CS2
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-4H-thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.