Learn More
(4-Metil-4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10117852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10117852 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10085762 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10117852 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40909CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 121933-59-3
Fórmula molecular C8H9NOS
Peso molecular (g/mol) 167.23
Número MDL MFCD07772838
Clave InChI ZRWPUHUHJRQLCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl methanol, 4-methylthieno 3,2-b pyrrol-5-yl methanol, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-methanol,4-methyl, acmc-1c2v7, 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl-methanol, 4-methylthiopheno 2,3-d pyrrol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 6483918
Nombre IUPAC {4-metil-4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-il}metanol
SMILES CN1C(CO)=CC2=C1C=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methyl-4H-thieno[3, 2-b]pyrrol-5-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.23
Porcentaje de pureza 97%