Learn More
4-Metil-4-vinilo-4-butanoliro, TRC
Código de producto. 30470737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470737 100 mg 100 miligramos
30464865 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM921950100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073-11-6
Fórmula molecular C7 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 126.15
Sinónimo 4-Methyl-4-vinylbutyrolactone, 4-Methyl-5-hexen-4-olide, 5-Methyl-5-vinyldihydrofuran-2(3H)-one, Dihydro-5-methyl-5-vinyl-2(3H)-furanone, Lavender Lactone, gamma-Methyl-gamma-vinyl-gamma-butyrolactone, gamma-Vinyl-gamma-valerolactone, 5-Ethenyldihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 2-Vinyl-2-methyltetrahydrofuran-5-one, 4-Methyl-4-hydroxy-5-hexenoic Acid Lactone
Nombre IUPAC 5-etenil-5-metiloxalán-2-ona
SMILES CC1(CCC(=O)O1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-4-vinyl-4-butanolide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O2/c1-3-7(2)5-4-6(8)9-7/h3H,1,4-5H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0681