Learn More
4-metil-4-nitro-1-penteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-4-nitro-1-pentene |
| CAS | 81500-64-3 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-nitro-4-pentene, 4-Methyl-4-nitro-1-pentene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2/c1-4-5-6(2,3)7(8)9/h4H,1,5H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(C)(CC=C)N(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 4-metil-4-nitropent-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 129.157 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.079 |