Learn More
Ácido 4'-metil-4-bifenilcarboxílico, ACROS Organics™
Código de producto. 11984991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11984991 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11984991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 373220010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methyl-4-biphenylcarboxylic acid
CAS 720-73-0
Punto de fusión 252.0°C to 254.0°C
Fórmula molecular C14H12O2
Fórmula lineal CH3(C6H4)2CO2H
Cantidad 1 g
Sinónimo 4'-methylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-methylphenyl benzoic acid, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid, 4'-methyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl
Clave InChI RZOCCLOTCXINRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-(4-metilfenil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 212.25
PubChem CID 2063421
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.