Learn More
Bromuro de 4-metil-3-(trifluorometil)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15467575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467575 250 mg 250 miligramos
11491320 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26387.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261952-19-6
Fórmula molecular C9H8BrF3
Peso molecular (g/mol) 253.06
Número MDL MFCD01631612
Clave InChI DEGVSFJBDJUTBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl-1-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-methyl-3-trifluoromethyl benzyl bromide, acmc-1ciaw, 4-methyl-3-trifluoromethyl benzylbromide, benzene,4-bromomethyl-1-methyl-2-trifluoromethyl
PubChem CID 2775627
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-1-metil-2-(trifluorometil)benceno
SMILES CC1=C(C=C(CBr)C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.06
Porcentaje de pureza 97%