Learn More
4-Metil-3-(trifluorometil)benzonitrilo, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11420857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420857 1 g 1 g
11430857 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23245.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261952-06-1
Fórmula molecular C9H6F3N
Peso molecular (g/mol) 185.15
Número MDL MFCD01631597
Clave InChI YWAGJCPTOFPGIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3-trifluoromethyl benzonitrile, 3-trifluoromethyl-4-methylbenzonitrile, 3-trifluoromethyl-4-methyl benzonitrile, 3-trifluoromethyl-p-tolunitrile, 5-cyano-2-methylbenzotrifluoride, benzonitrile, 4-methyl-3-trifluoromethyl, 4-methyl-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem21353, acmc-20agl9, 2-methyl-5-cyanobenzotrifluoride
PubChem CID 2775598
Nombre IUPAC 4-metil-3-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1C(F)(F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 60°C to 62°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.15
Porcentaje de pureza ≥97%