Learn More
4-Metil-3-fenilpentano-2-ona, TRC
Código de producto. 30481013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481013 50 mg 50 miligramos
30466768 10 mg 10 miligramos
30470870 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM35666850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15934-57-3
Fórmula molecular C12 H16 O
Peso molecular (g/mol) 176.255
Sinónimo 3-Phenyl-4-methylpentan-2-one
Nombre IUPAC 4-metil-3-fenilpentán-2-ona
SMILES CC(C)C(C(=O)C)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-phenylpentan-2-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O/c1-9(2)12(10(3)13)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.12