Learn More
4-Metil-3-penten-2-ol, TRC
Código de producto. 30179575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179575 250 mg 250 miligramos
30179542 50 mg 50 miligramos
30179368 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM222478250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4325-82-0
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.15
Nombre IUPAC 4-metilpent-3-en-2-ol
SMILES CC(O)C=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-penten-2-ol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h4,6-7H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0888