Learn More
4-metil-3-oxoheptanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-3-oxoheptanenitrile |
| CAS | 1039833-22-1 |
| Fórmula molecular | C8H13NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO/c1-3-4-7(2)8(10)5-6-9/h7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(C)C(=O)CC#N |
| Nombre IUPAC | 4-metil-3-oxoheptanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 139.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0997 |