Learn More
4-metil-3-oxo-N-fenilpentanamida, Mikromol
Código de producto. 30460805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460805 4 x 25 mg -
17921886 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30460805 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0400.3200254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-metil-3-oxo-N-fenilpentanamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyl Isobutyrylacetamide
CAS 124401-38-3
Nombres de analitos o componentes N-Phenyl Isobutyrylacetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide, 4-Methyl-3-oxopentanoic acid anilide, 4-Methyl-3-oxopentanoic acid phenylamide, N-Phenyl-4-methyl-3-oxopentanamide, N-Phenyl Isobutyrylacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO2/c1-9(2)11(14)8-12(15)13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,13,15)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)C(=O)CC(=O)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC 4-metil-3-oxo-N-fenilpentanamida
Peso molecular (g/mol) 205.25
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.1103 g/mol