Learn More
Isocianato de 4-metil-3-nitrofenilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11303306
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303306 1 g 1 g
11313306 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12669.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13471-69-7
Fórmula molecular C8H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 178.147
Número MDL MFCD00014698
Clave InChI OIORBBLUSMONPW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73137
Nombre IUPAC 4-isocianato-1-metil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate
Punto de fusión 48°C to 54°C
Punto de ebullición 113°C to 118°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2724128
Sinónimo 4-methyl-3-nitrophenyl isocyanate, 2-nitro-4-isocyanatotoluene, 4-methyl-3-nitrophenylisocyanate, benzene, 4-isocyanato-1-methyl-2-nitro, benzene,4-isocyanato-1-methyl-2-nitro, 4-methyl-3-nitrobenzenisocyanate, acmc-20amdt
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.15
Porcentaje de pureza 96%