Learn More
4-Metil-3-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399818 10 g 10 g
11319828 2 g 2 g
11309828 50 g 50 g
11329828 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11399818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044285.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2042-14-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2042-14-0
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.137
Número MDL MFCD00007244
Clave InChI BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-4-methylphenol, 3-nitro-p-cresol, 4-methyl-3-nitro-phenol, 4-hydroxy-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-hydroxytoluene, phenol, 4-methyl-3-nitro, p-cresol, 3-nitro, unii-4b422hud6h, 4-methyl-5-nitrophenol
PubChem CID 16271
Nombre IUPAC 4-metil-3-nitrofenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitrophenol
Punto de fusión 77°C to 81°C
Olor Phenol-like
Cantidad 10 g
Número UN UN2446
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo