Learn More
Ácido 4-metil-3-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30333079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333079 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30333079 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4953051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitrobenzoic Acid
CAS 96-98-0
Fórmula molecular C8H7NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Nitro-4-methylbenzoic Acid, 3-Nitro-p-toluic Acid, NSC 50659
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-metil-3-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 181.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0375