Learn More
Ácido 4-metil-3-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494763 100 g 100 g
11404773 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494763 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11650.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 96-98-0 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-98-0
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00007174
Clave InChI BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methylbenzoic acid, 3-nitro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro, 3-nitro-para-toluic acid, m-nitro-p-toluic acid, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid, p-toluic acid, 3-nitro, 3-nitro-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,4-methyl-3-nitro
PubChem CID 7319
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 188°C to 190°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1874411
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 99%