Learn More
Ácido 4-metil-3-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10091930 25 g Frasco de vidrio 25 g
10001940 100 g Frasco de vidrio 100 g
10051910 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10091930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165990250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 96-98-0 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-98-0
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.15
Número MDL MFCD00007174
Clave InChI BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7319
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 187.0°C to 190.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 502
Sinónimo 4-methyl-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methylbenzoic acid, 3-nitro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro, 3-nitro-para-toluic acid, m-nitro-p-toluic acid, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid, p-toluic acid, 3-nitro, 3-nitro-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,4-methyl-3-nitro
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino