Learn More
Cloruro de 4-metil-3-nitrobencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478777 5 g 5 g
11488777 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19931.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 616-83-1 | Molecular Formula: C7H6ClNO4S | Molecular Weight: 235.638 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-83-1
Fórmula molecular C7H6ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 235.638
Número MDL MFCD00129811
Clave InChI OQFYBGANSUNUAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-nitrotoluene-4-sulfonyl chloride, 4-methyl-3-nitro-benzenesulfonyl chloride, 4-methyl-3-nitrobenzenesulfonylchloride, chloro 4-methyl-3-nitrophenyl sulfone, 4-methyl-3-nitrobenzolsulfonylchlorid, pubchem5674, acmc-1awd3, 3-nitro-p-toluenesulfonyl chloride, 3-nitro-4-methyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 560638
Nombre IUPAC Cloruro de 4-metil-3-nitrobencenosulfonilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 33°C to 36°C
Punto de ebullición 152°C to 154°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2696481
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.65
Porcentaje de pureza 95%