Learn More
Ácido 4-metil-3-nitrobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393936 1 g 1 g
11303946 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17052.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80500-27-2 | C7H8BNO4 | 180.954 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80500-27-2
Fórmula molecular C7H8BNO4
Peso molecular (g/mol) 180.954
Número MDL MFCD00191550
Clave InChI OASVXBRTNVFKFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3-nitrophenyl boronic acid, 4-methyl-3-nitrobenzeneboronic acid, 3-nitro-p-tolylboronic acid, 4-methyl-3-nitrophenyl boranediol, 4-methyl-3-nitro-phenyl boronic acid, 3-nitro-4-methylphenylboronic acid, 2-nitrotoluene-4-boronic acid, boronic acid, 4-methyl-3-nitrophenyl, 3-nitro-4-methylbenzeneboronic acid
PubChem CID 2773515
Nombre IUPAC ácido (4-metil-3-nitrofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C)[N+](=O)[O-])(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitrobenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼250°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3279018
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.96
Porcentaje de pureza 98%