Learn More
4-Metil-3-nitrobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304955 5 g 5 g
11314955 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18270.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19013-11-7 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19013-11-7
Fórmula molecular C8H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 180.163
Número MDL MFCD00027392
Clave InChI YEUGEQUFPMJGCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-4-methylbenzamide, benzamide, 4-methyl-3-nitro, benzamide,4-methyl-3-nitro, acmc-20amdw
PubChem CID 87896
Nombre IUPAC 4-metil-3-nitrobenzamida
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitrobenzamide
Punto de fusión 164°C to 167°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2102644
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%