Learn More
4-metil-3-nitrobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313077 1 g 1 g
11323077 5 g 5 g
11333077 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11313077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13454.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31680-07-6 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metilo-3-nitrobenzaldehído es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31680-07-6
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Número MDL MFCD00017011
Clave InChI KHWGAWBXQOKXIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-p-tolualdehyde, 4-methyl-3-nitro-benzaldehyde, 3-nitro-4-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-methyl-3-nitro, methylnitrobenzaldehyde, pubchem8157, acmc-209hod, 4-methyl-3-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 1798998
Nombre IUPAC 4-metil-3-nitrobenzaldehído
SMILES CC1=CC=C(C=O)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 44°C to 48°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 1637706
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 98%