Learn More
4-metil-3-nitroanisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-3-nitroanisole |
| CAS | 17484-36-5 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Benzene','4-methoxy-1-methyl-2-nitro-, Anisole','4-methyl-3-nitro- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxy-1-methyl-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-methoxytoluene, 3-Nitro-4-methylanisole, 4-Methoxy-2-nitrotoluene, 4-Methyl-3-nitroanisole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-6-3-4-7(12-2)5-8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(C)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-1-metil-2-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 167.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0582 |