Learn More
4-Metil-3-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464214 25 g 25 g
11454214 5 g 5 g
11474214 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464214 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12538.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 119-32-4 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-32-4
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD00007910
Clave InChI GDIIPKWHAQGCJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-nitrotoluene, 3-nitro-4-methylaniline, 3-nitro-p-toluidine, m-nitro-p-toluidine, 2-nitro-4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl-3-nitro, 5-nitro-4-toluidine, p-toluidine, 3-nitro, gl-amin czech, gl-amin
PubChem CID 8390
ChEBI CHEBI:81670
Nombre IUPAC 4-metil-3-nitroanilina
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitroaniline
Punto de fusión 74°C to 79°C
Densidad 1.312
Temperatura de inflamación 175°C (347°F)
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN2660
Beilstein 638984
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%