Learn More
4-Metil-3-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10222702 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10222702 5 g Frasco de vidrio 5 g
10669834 25 g Frasco de vidrio 25 g
10783954 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10222702 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127250050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 119-32-4 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-32-4
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007910
Clave InChI GDIIPKWHAQGCJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-nitrotoluene, 3-nitro-4-methylaniline, 3-nitro-p-toluidine, m-nitro-p-toluidine, 2-nitro-4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl-3-nitro, 5-nitro-4-toluidine, p-toluidine, 3-nitro, gl-amin czech, gl-amin
PubChem CID 8390
ChEBI CHEBI:81670
Nombre IUPAC 4-metil-3-nitroanilina
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitroaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74°C to 78°C
Color Marrón u ocre a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 996
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-3-nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.