Learn More
4'-Metil-3'-nitracetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347386 25 g 25 g
11337386 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09372.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5333-27-7 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5333-27-7
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.175
Número MDL MFCD00033858
Clave InChI YRBBMDOBWRUMEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79246
Nombre IUPAC 1-(4-metil-3-nitrofenil)etanona
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methyl-3'-nitroacetophenone
Punto de fusión 58°C to 62°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1953352
Sinónimo 4'-methyl-3'-nitroacetophenone, 1-4-methyl-3-nitrophenyl ethanone, 4-methyl-3-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-methyl-3-nitrophenyl, 1-4-methyl-3-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone,1-4-methyl-3-nitrophenyl, 1-acetyl-4-methyl-3-nitrobenzene, pubchem3328, 3-nitro-4-methylacetophenon, ksc597m2h
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 99%