Learn More
4-Metil-3-heptanol, eritro + trio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424257 5 g 5 g
11414257 1 g 1 g
11434257 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20357.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14979-39-6 | C8H18O | 130.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter y acetona. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14979-39-6
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.231
Número MDL MFCD00004568
Clave InChI BKQICAFAUMRYLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3-heptanol, 3-heptanol, 4-methyl, caswell no. 570a, epa pesticide chemical code 571200, 4-methyl-5-heptanol, acmc-1bqfj, dsstox_cid_21519, dsstox_rid_79763, dsstox_gsid_41519, 3-heptanol, 4-methyl-van8c
PubChem CID 26989
Nombre IUPAC 4-Metilheptano-3-ol
SMILES CCCC(C)C(CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-heptanol
Nombre de nota erythro + threo
Densidad 0.83
Punto de ebullición 98°C to 99°C (75 mmHg)
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Índice de refracción 1.431
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1733008
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,acetone. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%