Learn More
4-metil-3-ciclohexen-1-ona (contiene hasta un 10 % de 4-metilciclohexanona), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-3-cyclohexen-1-one |
| CAS | 5259-65-4 |
| Fórmula molecular | C7 H10 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2H,3-5H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CCC(=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-metilciclohex-3-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 110.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0732 |