Learn More
4'-metil-3,4-dihidroxibenzofenona, Mikromol™
Código de producto. 30457452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457452 4 x 25 mg 100 miligramos
30050101 100 mg 100 miligramos
30050030 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457452 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3329.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4'-metil-3,4-dihidroxibenzofenona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methyl-3,4-dihydroxybenzophenone
CAS 1391053-03-4
Nombres de analitos o componentes 4'-Methyl-3,4-dihydroxybenzophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H12 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4'-Methyl-3,4-dihydroxybenzophenone, Tolcapone Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3/c1-9-2-4-10(5-3-9)14(17)11-6-7-12(15)13(16)8-11/h2-8,15-16H,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)c(O)c2
Nombre IUPAC (3,4-dihidroxifenil)-(4-metilfenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 228.24
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0786 g/mol