Learn More
ácido 4-metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxazina-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10544974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10544974 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10011434 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10544974 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62001CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 915707-58-3
Fórmula molecular C9H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD09065017
Clave InChI JTDUYLQIBHWRRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylicacid, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 7-carboxy-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid
PubChem CID 24229645
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2,3-dihidropirido[3,2-b][1,4]oxazina-7-carboxílico
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 97%