Learn More
4-metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxazina-7-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbaldehyde |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.19 |
| Porcentaje de pureza | 95% |