Learn More
Ácido 4-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-7-carboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic Acid |
| CAS | 532391-89-2 |
| Fórmula molecular | C10H11NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c1-11-4-5-14-9-6-7(10(12)13)2-3-8(9)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CN1CCOc2cc(ccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-metil-2,3-dihidro-1,4-benzoxazina-7-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 193.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0739 |