Learn More
Ácido 4-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-7-carboxílico, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10374272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10374272 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10140732 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10374272 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13501DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 532391-89-2
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.202
Clave InChI XWYHWMDBIRZPFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 2h-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl, pubchem22096, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-7-carboxyl, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine-7-carboxylic acid
PubChem CID 2795296
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2,3-dihidro-1,4-benzoxazina-7-carboxílico
SMILES CN1CCOC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 97%