Learn More
Cloruro de 4-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxacina-6-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10515574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10515574 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10512984 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10515574 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC36103DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 892948-94-6
Fórmula molecular C9H10ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 247.69
Número MDL MFCD10700049
Clave InChI LHMOALYDXXCXLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonylchloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, chloro 4-methyl 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-oxazaperhydroin-6-yl sulfone
PubChem CID 43811036
Nombre IUPAC cloruro de 4-metil-2,3-dihidro-1,4-benzoxacina-6-sulfonilo
SMILES CN1CCOC2=C1C=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.7
Porcentaje de pureza 97%