Learn More
Ácido 4-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10693615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10693615 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10537274 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10693615 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29801DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 212578-38-6
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.202
Número MDL MFCD11506351
Clave InChI SSVIRLKDUUXSTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carboxylic acid, 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 10845449
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2,3-dihidro-1,4-benzoxazina-2-carboxílico
SMILES CN1CC(OC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 97%