Learn More
(4-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10127863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10127863 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10731864 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10127863 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13513CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 946409-08-1
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.235
Número MDL MFCD11109315
Clave InChI PGIOCCIKSFJJMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazin-7-yl methylamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine
PubChem CID 33589445
Nombre IUPAC (4-metil-2,3-dihidro-1,4-benzoxazin-7-il)metanamina
SMILES CN1CCOC2=C1C=CC(=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazin-7-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%