Learn More
(4-metil-3,4-dihidro-2h-1,4-benzoxazin-2-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10726905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10726905 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10265454 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10726905 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29813CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 282520-55-2
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.24
Número MDL MFCD11841068
Clave InChI VPYSMSLDVAQICD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-2-yl methylamine, 2-aminomethyl-3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-2-yl methanamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-2-yl methanamine, 1-4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-2-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazin-2-yl methylamine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-2-yl methylamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-2-yl methanamine, c-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazin-2-yl-methylamine
PubChem CID 15550374
Nombre IUPAC (4-metil-2,3-dihidro-1,4-benzoxazin-2-il)metanamina
SMILES CN1CC(CN)OC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazin-2-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%