Learn More
Ácido 4-metil-3-[[4-(3-piridinil)-2-pirimidinil]amino]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzoic Acid |
| CAS | 641569-94-0 |
| Fórmula molecular | C17 H14 N4 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzoic acid','4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzoic acid, Nilotinib acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14N4O2/c1-11-4-5-12(16(22)23)9-15(11)21-17-19-8-6-14(20-17)13-3-2-7-18-10-13/h2-10H,1H3,(H,22,23)(H,19,20,21) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 306.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1117 |