Learn More
Ácido 4-metil-3-[[1-oxo-2-(propilamino)propil]amino]-2-tiofenocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Articaine Acid Hydrochloride |
| CAS | 2984195-05-1 |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O3 S . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylic Acid Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Articaine Acid Hydrochloride, 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-, hydrochloride (1:1) (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-8(3)11(15)14-9-7(2)6-18-10(9)12(16)17;/h6,8,13H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17);1H |
| SMILES | Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-metil-3-[2-(propilamino)propanoilamino]tiofeno-2-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 306.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0805 |