Learn More
4-Metil-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322169 25 g 25 g
11312169 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27196.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21744-84-3 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21744-84-3
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.176
Número MDL MFCD00601365
Clave InChI DBJMEBUKQVZWMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89032
Nombre IUPAC 4-metil-1,4-benzoxazin-3-ona
SMILES CN1C(=O)COC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Punto de fusión 58°C to 60°C
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 4-methyl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,4-methyl, 4-methyl-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 4-methyl-2h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one, acmc-20ame8, 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3-4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 4-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 98%