Learn More
4-Metil-2-(trifluorometil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464557 1 g 1 g
15474557 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31904.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 261952-05-0 | C9H6F3N | 185.15 g/mol
It is used as primary and secondary reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo primario y secundario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261952-05-0
Fórmula molecular C9H6F3N
Peso molecular (g/mol) 185.15
Número MDL MFCD01631596
Clave InChI WCZWEODOIUKVHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-trifluoromethyl benzonitrile, 4-methyl-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylbenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-p-tolunitrile, 4-cyano-3-trifluoromethyl toluene, benzonitrile,4-methyl-2-trifluoromethyl
PubChem CID 2775597
Nombre IUPAC 4-metil-2-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C#N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 22°C to 28°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.15
Porcentaje de pureza 98%