Learn More
Ácido 4-metil-2-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445267 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15445267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32534.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-metil-2-(trifluorometilo) benzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 120985-64-0
Fórmula molecular C9H7F3O2
Número MDL MFCD01631591
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-methyl-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-trifluoromethy-4-methybenzoic acid, 2-trifluoromethyl-4-methyl-benzoic acid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 2-carboxy-5-methylbenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-p-toluic acid, 4-carboxy-3-trifluoromethyl toluene, 2-trifluoromethyl-4-methyl benzoic acid, 4-methyl-2-trifluoromethyl benzoicacid
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI PHJOGJTZXVBKJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2-(trifluorometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 204.15
PubChem CID 2775591
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 98%
Vis mere Vis mindre
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.