Learn More
4-Metil-2-(tri-n-butilestannil)piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498097 1 g 1 g
15408107 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51472.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301652-23-3
Fórmula molecular C18H33NSn
Peso molecular (g/mol) 382.179
Número MDL MFCD07787403
Clave InChI SHMPGQWVDZTZBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-tributylstannyl pyridine, 4-methyl-2-tributylstannanyl pyridine, 4-methyl-2-tributylstannyl-pyridine, pyridine, 4-methyl-2-tributylstannyl, acmc-209hdi, 4-methyl-2-tributylstannanylpyridine, 4-methyl-2-tri-n-butylstannyl pyridine
PubChem CID 11222775
Nombre IUPAC tributil-(4-metilpiridin-2-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CC(=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridine
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.16
Porcentaje de pureza 96%