Learn More
(4-Metil-2-tienil)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10761104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10761104 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10177522 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10761104 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30613CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 104163-39-5
Fórmula molecular C6H9NS
Peso molecular (g/mol) 127.205
Número MDL MFCD06657973
Clave InChI CKQHNKAVFNDGMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthiophen-2-yl methanamine, 4-methyl-2-thienyl methylamine, 2-thiophenemethanamine,4-methyl, 2-aminomethyl-4-methylthiophene, 4-methyl-2-aminomethyl thiophene, 4-methylthien-2-yl methylamine, 2-thiophenemethanamine, 4-methyl, 1-4-methylthiophen-2-yl methanamine, acmc-1cfbo, 4-methyl-2-thiophenemethanamine
PubChem CID 2795528
Nombre IUPAC (4-metilthiofen-2-il)metanamina
SMILES CC1=CSC(=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methyl-2-thienyl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.21
Porcentaje de pureza 97%