Learn More
4-Metil-2-tiazolcarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10369197 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10369197 1 g Frasco de vidrio 1 g
10063957 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10369197 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429350010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13750-68-0 | C5H5NOS | 127.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13750-68-0
Fórmula molecular C5H5NOS
Peso molecular (g/mol) 127.17
Número MDL MFCD00022450
Clave InChI NYMCQLLAIMUVSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthiazole-2-carbaldehyde, 4-methyl-2-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-thiazole-2-carbaldehyde, 4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methylthiazole-2-carboxaldehyde, 4-methyl-2-formylthiazole, 2-formyl-4-methyl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-thiazole carboxaldehyde, pubchem15253
PubChem CID 4263432
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-tiazol-2-carbaldehído
SMILES CC1=CSC(=N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 90.0°C to 92.0°C (12.0 mbar)
Temperatura de inflamación 67°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.17
Porcentaje de pureza 97%