Learn More
Éster etílico del ácido 4-metil-2-quinazolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-quinazolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 68674-74-8 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h6-7H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(CC(C)(C)C)C=O |
| Nombre IUPAC | 2,4,4-trimetilpentanal |
| Peso molecular (g/mol) | 128.212 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.12 |